安全性情報
SRP0635
Sigma-Aldrich
PD-L1 (Y56A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥73,050
¥73,050
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥73,050
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥73,050
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
54 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD274(29126)
詳細
Human secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1) with a Y56A mutation,GenBank Accession No. NM_014143,amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1,with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 54 kDa.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0635-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)