安全性情報
SRP0556
Sigma-Aldrich
Human CD137 (4-1BB), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
ILA, TNFRSF9, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥72,700
¥72,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥72,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥72,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
44 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TNFRSF9(3604)
詳細
Human secreted CD137, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9, TNFRSF9, and ILA, GenBank Accession No. NM_001561, a.a. 24-186 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0556-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)