Merck
SML3072
Sigma-Aldrich
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM
≥98% (HPLC)
別名:
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM, 007-AM, 8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-methyladenosine-3′,5′-cyclic monophosphate, acetoxymethyl ester, 8-CPT-2′-O-Me-cAMP-AM, 8-CPT-AM, 8-pCPT-AM, CPT-AM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 μMOL
¥52,800
¥52,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 μMOL
¥52,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21ClN5O8PS
CAS番号:
分子量:
557.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥52,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
film or powder
colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=C(N2[C@H](O[C@H](CO3)[C@H]4OP3(OCOC(C)=O)=O)[C@@H]4OC)SC5=CC=C(C=C5)Cl
InChI
1S/C20H21ClN5O8PS/c1-10(27)30-9-32-35(28)31-7-13-15(34-35)16(29-2)19(33-13)26-18-14(17(22)23-8-24-18)25-20(26)36-12-5-3-11(21)4-6-12/h3-6,8,13,15-16,19H,7,9H2,1-2H3,(H2,22,23,24)/t13-,15-,16-,19-,35?/m1/s1
InChI Key
FZMWUFYPEVDWPA-SILPBKOMSA-N
生物化学的/生理学的作用
8-pCPT-2′-O-Me-cAMP-AM (CPT-AM) is a membrane-permeant acetoxymethyl (AM) ester precusor form of the EPAC-selective cAMP analog (ESCA) 8-pCPT-2′-O-Me-cAMP (CPT). CPT-AM is >100-times more cell-permeable than CPT (by FRET using CFP-Epac-YFP-expressing A431; No effect by PKA FRET assay) and >100-times more efficient in stimulating cellular Rap1 activation (ECmax = 0.1 μM/CPT-AM vs. 100 μM/CPT; HUVECs).
Acetoxymethyl (AM) ester precusor of the EPAC-selective cAMP analog 8-pCPT-2′-O-Me-cAMP with greatly improved membrane permeability and cellular efficacy.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3072-1UMO:
SML3072-1UMO-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)