SRP0481
TRIM24 (896-1014) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
PTC6, RNF82, TF1A, TIF1, tripartite motif containing 24
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥116,000
¥116,000
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥116,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥116,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
15 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TRIM24(8805)
詳細
Human bromodomain tripartite motif containing 24 (TRIM24), also known as TIF1 (GenBank Accession No. NM_015905) amino-acids 896 - 1014 with N-terminal HIS-tag, MW = 15 kDa, expressed in an E. coli expression system.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0481-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Tsai, W.W., et al.
Nature, 468, 927-932 (2012)
Misato Kikuchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(12), 1828-1836 (2009-11-17)
The androgen receptor (AR) is a ligand-dependent transcription factor that belongs to the family of nuclear receptors, and its activity is regulated by numerous AR coregulators. AR plays an important role in prostate development and cancer. In this study, we