Merck
SRP0237
Sigma-Aldrich
PI3 kinase (p120g) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
PIK3CG, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, gamma, p120-PI3K
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥109,000
¥109,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥109,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥109,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
比活性
≥1.4 pmol/min-μg
分子量
131 kDa
包装
pkg of 20 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PIK3CG(5294)
詳細
Human p120γ ( GenBank Accession No. AF327656), full length with N-terminal His tag, MW = 131 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
キナーゼ活性の1ユニットは、37°Cで1分あたり1 pmolのホスホイノシトール-3,4,5-三リン酸の生成に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)