安全性情報
SML1480
Sigma-Aldrich
Alclometasone dipropionate
≥98% (HPLC)
別名:
Alclometasone Dipropanoate, Sch 22219, (7α,11β,16α)-7-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 7α-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-di(propionate), Alclometasone 17,21-dipropionate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥12,500
50 MG
¥49,470
¥12,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥12,500
50 MG
¥49,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H37ClO7
CAS番号:
分子量:
521.04
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)C1)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@]3(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C)C)O
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-22(33)35-14-21(32)28(36-23(34)7-2)15(3)10-18-24-19(29)12-16-11-17(30)8-9-26(16,4)25(24)20(31)13-27(18,28)5/h8-9,11,15,18-20,24-25,31H,6-7,10,12-14H2,1-5H3/t15-,18+,19-,20+,24-,25+,26+,27+,28+/m1/s1
InChI Key
DJHCCTTVDRAMEH-DUUJBDRPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Alclometasone dipropionate is a glucocorticoid receptor agonist that mimics the metabolic, anti-inflammatory, immunosuppressive, antipruritic, and vasoconstrictive effects of natural glucocorticoids.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1480-50MG:
SML1480-VAR:
SML1480-BULK:
SML1480-5MG:
SML1480-25MG:
SML1480-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Aoyama et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 18(4), 409-417 (1990-07-01)
The metabolic fate of alclometasone dipropionate (ADP or S-3460) has been studied in rats, rabbits, and mice, with consideration of their interspecies differences. Several reference compounds related to ADP were synthesized for the determination and identification of the metabolites. After
Y Nishibe et al.
Japanese journal of pharmacology, 50(4), 435-443 (1989-08-01)
The effect of successive administration of the corticosteroid alclometasone dipropionate (ACM) on the hepatic drug-metabolizing system was examined using male and female rats. Although some pharmacological changes such as increases in plasma enzyme activity, lipid level and protein concentration appeared