X4753
XCT790
≥98% (HPLC), solid
別名:
3-[4-(2,4-ビス-トリフルオロメチルベンジルオキシ)-3-メトキシフェニル]-2-シアノ-N-(5-トリフルオロメチル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アクリルアミド
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1OCc2ccc(cc2C(F)(F)F)C(F)(F)F)\C=C(/C#N)C(=O)Nc3nnc(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H13F9N4O3S/c1-38-17-7-11(6-13(9-33)18(37)34-20-36-35-19(40-20)23(30,31)32)2-5-16(17)39-10-12-3-4-14(21(24,25)26)8-15(12)22(27,28)29/h2-8H,10H2,1H3,(H,34,36,37)/b13-6+
InChI Key
HQFNFOOGGLSBBT-AWNIVKPZSA-N
アプリケーション
- as an estrogen-related receptor (ERR)α inverse agonist in C2C12 myotubes[1]
- as an estrogen-related receptor (ERR)α inverse agonist to elucidate decidualization functionality of ERRα in endometrial embryonic stem cells[2]
- as an autophagy inducer in human neuroblastoma SH-SY5Y and HeLa cell lines. [3]
生物化学的/生理学的作用
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
X4753-25MG:4548173228075
X4753-5MG:4548173228082
X4753-IP:
X4753-VAR:
X4753-BULK:
アクティブなフィルタ