安全性情報
SRP0235
Sigma-Aldrich
PI3 kinase [p110a(H1047R)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
別名:
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic α, PtdIns-3-kinase p110
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥109,000
¥109,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥109,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥109,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
比活性
≥1770 pmol/min-μg
分子量
129 kDa (p110α)
88 kDa (p85α)
包装
pkg of 20 μg
濃度
0.38 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PIK3CA(5290)
詳細
Complex of N-terminal FLAG-tagged recombinant full-length human p110α (GenBank Accession No. U79143), with H1047R mutation, and recombinant full length, human p85α (no tag, GenBank Accession No. XM_043865). Co-expressed in Sf9 cells in a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
キナーゼ活性の1ユニットは、37°Cで1分あたり1 pmolのホスホイノシトール-3,4,5-三リン酸の生成に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0235-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)