安全性情報
SRP0348
Sigma-Aldrich
Flt1 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
VEGFR1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥65,700
¥65,700
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥65,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥65,700
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
67.5 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FLT1(2321)
詳細
Human Flt1 ( GenBank Accession No. AF063657), amino acids 783-end with N-terminal His-tag, MW=67.5 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will transfer 1 nmol phosphate to the tyrosine substrate per minute at pH 7.4 and 30°C.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0348-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Shibuya
The international journal of biochemistry & cell biology, 33(4), 409-420 (2001-04-20)
Vascular endothelial growth factor receptor-1 (VEGFR-1/Flt-1) is structurally a typical tyrosine kinase receptor of about 180 kDa, and carries seven Ig-like domains in the extracellular region and a tyrosine kinase domain with a long kinase insert. Recent studies have revealed
N Rahimi et al.
The Journal of biological chemistry, 275(22), 16986-16992 (2000-04-05)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) provokes angiogenesis in vivo and stimulates growth and differentiation of endothelial cells in vitro. Although VEGF receptor-1 (VEGFR-1) and VEGFR-2 are known to be high affinity receptors for VEGF, it is not clear which of