サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
Quality Segment
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric (HTRF)
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
PIP2(基質、1 mMストック)
停止試薬A
停止試薬B
DM A検出試薬
DM B検出試薬
DM C検出試薬
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| manufacturer/tradename HTRF®, Upstate® | manufacturer/tradename HTRF®, Upstate® | manufacturer/tradename HTRF®, Upstate® | manufacturer/tradename HTRF®, Upstate® |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human |
| Gene Information human ... PIK3CA(5290) | Gene Information human ... PIK3CA(5290) | Gene Information human ... PIK3CA(5290) | Gene Information human ... PIK3CA(5290) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan