安全性情報
SRP0173
Sigma-Aldrich
Jak3 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
別名:
LJAK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 PKG
¥73,000
10 μG
¥76,500
¥73,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 PKG
¥73,000
10 μG
¥76,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥73,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
65 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... JAK3(3718)
詳細
Human Jak3 (GenBank Accession No. NM_000215), (amino acids 781-end) with N-terminal His tag, MW = 37 kDa, expressed in Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで1分あたり1 nmolのチロシン基質をリン酸化する酵素量として定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 1 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0173-10UG:
SRP0173-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kamonpan Sanachai et al.
ACS omega, 7(37), 33548-33559 (2022-09-27)
Janus kinases (JAKs) are nonreceptor protein tyrosine kinases that play a role in a broad range of cell signaling. JAK2 and JAK3 have been involved in the pathogenesis of common lymphoid-derived diseases and leukemia cancer. Thus, inhibition of both JAK2
Pengpeng Xia et al.
Veterinary research, 47, 24-24 (2016-02-10)
F4(+) enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) strains cause diarrheal disease in neonatal and post-weaned piglets. Several different host receptors for F4 fimbriae have been described, with porcine aminopeptidase N (APN) reported most recently. The FaeG subunit is essential for the binding
Kamonpan Sanachai et al.
ACS omega, 7(37), 33587-33598 (2022-09-27)
Janus kinases (JAKs) are involved in a wide variety of cell signaling associated with T-cell and B-cell mediated diseases. The pathogenesis of common lymphoid-derived diseases and leukemia cancer has been implicated in JAK2 and JAK3. Therefore, to decrease the risk
Kamonpan Sanachai et al.
ACS omega, 5(1), 369-377 (2020-01-21)
Janus kinases (JAKs) are enzymes involved in signaling pathways that affect hematopoiesis and immune cell functions. JAK1, JAK2, and JAK3 play different roles in numerous diseases of the immune system and have also been considered as potential targets for cancer