結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PT-66, monoclonal
形状
lyophilized powder
包装
vial of 0.2 mL conjugate
テクニック
direct ELISA: 1:60,000 using Phosphotyrosine-BSA
dot blot: 1:40,000-1:200,000 using phosphotyrosine-BSA using chromogenic and chemiluminescent substrates, respectively
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- Chemiluminescence dot blot
- kinase assay
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A5964-VAR:
A5964-1VL:
A5964-BULK:
IXO97846:
IXH97845:
A5964-1EA:
IRO97846:
試験成績書(COA)