Merck
691437
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2-メチル安息香酸
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,250
¥9,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
160-165 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1cc(N)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691437-5G:
691437-VAR:
691437-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper