Merck
SML3821
Sigma-Aldrich
CAS-12290-201
≥98% (HPLC)
別名:
3-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)-7-fluoroquinazolin-4(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13ClFN3O2
分子量:
309.72
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
CAS-12290-201, a fluoroquinazolinone compound, is cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1. CAS-12290-201 covalently labels the catalytic cysteine of VCPIP1.
Cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3821-BULK:
SML3821-25MG:
SML3821-VAR:
SML3821-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Accelerating inhibitor discovery for deubiquitinating enzymes
Nature Communications, 14(1), 686-686 (2023)