SML3391
Glatiramer acetate
≥95% (HPLC)
別名:
Cop 1 (polyamide), Cop-1, Copaxone, Copolymer 1, GA, Polymer with L-alanine, L-lysine, L-tyrosine, and L-glutamic acid acetate
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
(Powder or Lyophilized powder or film)
保管条件
desiccated
色
white to beige
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
OC([C@@H](N)C)=O.OC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O.OC([C@@H](N)CC1=CC=C(C=C1)O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
InChI Key
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3391-BULK:
SML3391-25MG:
SML3391-VAR:
SML3391-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)