SML0700, FTY720 is soluble in water but not very soluble in PBS. The solubility in PBS is likely to be well below 100 µM, perhaps as low as 1-10 µg/mL. Other solvents for this item include DMF, DMSO, Ethanol, and Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:1).
おすすめの製品
製品名
FTY720, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
water: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChI Key
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 2
ターゲットの組織
Immune system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0700-VAR:
SML0700-25MG:
SML0700-BULK:
SML0700-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research