安全性情報
SML3199
Sigma-Aldrich
Monomethyl Auristatin E
≥98%
別名:
MMAE, MMAE toxin, Monomethylauristatin E, N-Methyl-L-valyl-N-[(1S,2R)-4-[(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[(1R,2S)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]-1-pyrrolidinyl]-2-methoxy-1-[(1S)-1-methylpropyl]-4-oxobutyl]-N-methyl-L-valinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H67N5O7
CAS番号:
分子量:
717.98
UNSPSCコード:
12352200
製品SML3199は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
film or powder
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1([C@@H](CCC1)[C@H](OC)[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](O)c2ccccc2)C)C(=O)C[C@@H](OC)[C@@H](N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC)C(C)C)C(C)C)[C@H](CC)C
InChI
1S/C39H67N5O7/c1-13-25(6)34(43(10)39(49)33(24(4)5)42-38(48)32(40-9)23(2)3)30(50-11)22-31(45)44-21-17-20-29(44)36(51-12)26(7)37(47)41-27(8)35(46)28-18-15-14-16-19-28/h14-16,18-19,23-27,29-30,32-36,40,46H,13,17,20-22H2,1-12H3,(H,41,47)(H,42,48)/t25-,26+,27+,29-,30+,32-,33-,34-,35+,36+/m0/s1
InChI Key
DASWEROEPLKSEI-UIJRFTGLSA-N
生物化学的/生理学的作用
Monomethyl Auristatin E (MMAE) is a highly potent peptidyl antimitotic agent that blocks the polymerization of tubulin. Monomethyl Auristatin E is a component of a clinically approved antibodydirected conjugates Brentuximab vedotin, Glembatumumab vedotin, Enfortumab vedotin and Polatuzumab vedotin.
highly potent antimitotic agent; anti-tubulin agent;
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
male reproductive organs,Bone marrow,thymus,spleen,Liver
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3199-VAR:
SML3199-BULK:
SML3199-5MG:
SML3199-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)