アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C1N2C(C3=NC4=CC(F)=C(C(CC[C@@H]5N)=C4C5=C3C2)C)=CC6=C1COC([C@@]6(CC)O)=O.OS(=O)(C)=O
InChI
1S/C24H22FN3O4.CH4O3S/c1-3-24(31)14-6-18-21-12(8-28(18)22(29)13(14)9-32-23(24)30)19-16(26)5-4-11-10(2)15(25)7-17(27-21)20(11)19;1-5(2,3)4/h6-7,16,31H,3-5,8-9,26H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t16-,24-;/m0./s1
InChI Key
BICYDYDJHSBMFS-GRGFAMGGSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3461-50MG:
SML3461-VAR:
SML3461-BULK:
SML3461-10MG:
試験成績書(COA)