スキップする
B4560
6-Bnz-cAMP ナトリウム塩
≥98% (HPLC)
別名:
N6-ベンゾイルアデノシン-3′,5′-環状モノホスファート ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥78,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H15N5O7PNa
CAS番号:
分子量:
455.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥78,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
packaging
vial of 10 μmol
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: freely soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34
InChI
1S/C17H16N5O7P.Na/c23-12-13-10(6-27-30(25,26)29-13)28-17(12)22-8-20-11-14(18-7-19-15(11)22)21-16(24)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,7-8,10,12-13,17,23H,6H2,(H,25,26)(H,18,19,21,24);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,17-;/m1./s1
InChI key
SPYGSKQRPXISIB-FKVBDRBCSA-M
Biochem/physiol Actions
6-Bnz-cAMPはcAMP依存性プロテインキナ-ゼ(PKA)に特異的な膜透過性アクチベ-タ-です。I型cAKを選択的に刺激する場合、B部位選択的なアナログである8-HA-cAMPや8-AHA-cAMPと併用されます。
6-Bnz-cAMPは、膜透過性で選択的cAMP依存タンパク質キナーゼ(PKA)活性化因子です。
Features and Benefits
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal TransductionのPKA&PKGのページに取り上げられています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1231SML1229A6885
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: freely soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)