Merck
B2557
Sigma-Aldrich
8-ブロモ-2′-モノブチリルアデノシン-3′,5′-サイクリックモノホスホロチオエート, Rp-異性体
>97% (HPLC), solid
別名:
Rp-8-Br-MB-cAMPS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥142,000
¥142,000
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥142,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16BrN5O6PSNa
分子量:
516.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥142,000
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
>97% (HPLC)
フォーム
solid
包装
vial of 5 μmol (2.5 mg solid)
溶解性
water: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H]2O[P@](O)(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C14H17BrN5O6PS/c1-2-3-7(21)25-10-9-6(4-23-27(22,28)26-9)24-13(10)20-12-8(19-14(20)15)11(16)17-5-18-12/h5-6,9-10,13H,2-4H2,1H3,(H,22,28)(H2,16,17,18)/t6-,9-,10-,13-,27-/m1/s1
InChI Key
KWTXVSKODFLFLA-WJCFKVOZSA-N
アプリケーション
Lipophilic precursor that is more lipophilic and membrane-permeable compared to Rp-8-Br-cAMPS.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2557-1VL-PW:
B2557-VAR:
B2557-BULK:
B2557-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Ruiz-Velasco et al.
Circulation research, 82(5), 557-565 (1998-04-07)
Cyclic nucleotides are known to modify voltage-gated (L-type) Ca2+ channel activity in vascular smooth muscle cells, but the exact mechanism(s) underlying these effects is not well defined. The purpose of the present study was to investigate the modulatory role of