Merck
SML2752
Sigma-Aldrich
ZINC37781618
≥98% (HPLC)
別名:
2-Chloro-N-[3-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥10,200
25 MG
¥40,970
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥10,200
25 MG
¥40,970
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15ClN4
CAS番号:
分子量:
298.77
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)CNc2cc(ccc2)c3[nH]c(nn3)C
InChI
1S/C16H15ClN4/c1-11-19-16(21-20-11)12-6-4-7-14(9-12)18-10-13-5-2-3-8-15(13)17/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20,21)
InChI Key
BNIQNBVKGOYHPC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ZINC37781618 is an inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447 (ZINC555417447).
inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2752-25MG:
SML2752-5MG:
SML2752-VAR:
SML2752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus