Merck
SML2751
Sigma-Aldrich
UCSF7447
≥98% (HPLC)
別名:
2-Bromo-4-chloro-N-[3-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine, ZINC555417447
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥10,200
25 MG
¥40,970
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥10,200
25 MG
¥40,970
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12BrClN4
CAS番号:
分子量:
363.64
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1c(ccc(c1)Cl)CNc2cc(ccc2)c3[nH]ncn3
InChI
1S/C15H12BrClN4/c16-14-7-12(17)5-4-11(14)8-18-13-3-1-2-10(6-13)15-19-9-20-21-15/h1-7,9,18H,8H2,(H,19,20,21)
InChI Key
QPTCYEYTAWEZNT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
UCSF7447 (ZINC555417447) brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor, which decelerates re-entrainment in mouse model of east-bound jetlag. Unexpectedly UCSF7447 advances the phase of the mouse circadian clock when administer at dusk.
brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2751-VAR:
SML2751-5MG:
SML2751-25MG:
SML2751-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus