スキップする
C6499
CTB
≥98% (HPLC)
別名:
N-(4-クロロ-3-トリフルオロメチル-フェニル)-2-エトキシ-ベンズアミド;N-[4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-エトキシ-ベンズアミド;
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥13,800
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥36,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClF3NO2
CAS番号:
分子量:
343.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥13,800
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)c2c(cccc2)OCC)Cl
InChI key
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
General description
CTB (N-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-ethoxy-benzamide) is derived from anacardic acid.
Application
CTB has been used to study its apoptotic effects on P53 protein acetylation.
Biochem/physiol Actions
CTPBは、ヒストンアセチルトランスフェラーゼp300のアクチベーターとして初めて知られた低分子化合物です。CTBは、CTPBと同程度かあるいはそれ以上の活性を発揮するCTPBの単純化アナログです。この化合物は、p300/EP300/E1A結合タンパク質のHAT活性を賦活化します。現在、その他HATアクチベーターは取り扱っておりません。
ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)p300/CBP(CREB結合タンパク質)のアクチベーターです。
Small molecule activators of HAT such as CTB (N-(4-Chloro-3-trifluoromethyl-phenyl)-2-ethoxy-benzamide) is useful for altering chromatin acetylation directly. It might serve as a therapeutic agent for treating the complications of cognitive dysfunction including neuropsychiatric, neurodevelopmental and neurodegenerative diseases.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0302SML1350SML1604
CTB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C6499
CTB
4-CMTB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0302
4-CMTB
EPPTB ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1350
EPPTB
NDB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1604
NDB
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)