アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C19H20N4O2S2/c1-22(18(26)14-9-5-3-6-10-14)20-16(24)13-17(25)21-23(2)19(27)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,20,24)(H,21,25)
InChI Key
BKJIXTWSNXCKJH-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
当該品目 | SML2345 | SML1478 | A2846 |
---|---|---|---|
powder | powder | powder | solid |
−20°C | −20°C | −20°C | - |
DMSO: 2 mg/mL, clear | DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | - | H2O: soluble |
white to beige | white to beige | white to beige | off-white to light tan |
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2651-BULK:
SML2651-25MG:
SML2651-5MG:
SML2651-VAR:
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。