Merck
SML2637
Sigma-Aldrich
NPD8733
≥98% (HPLC)
別名:
N-[2-(4-Methoxybenzoyl)-3-benzofuranyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥10,970
25 MG
¥43,690
¥10,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥10,970
25 MG
¥43,690
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15NO4
CAS番号:
分子量:
309.32
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥10,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(c1c2c([o]c1C(=O)c3ccc(cc3)OC)cccc2)C(=O)C
InChI
1S/C18H15NO4/c1-11(20)19-16-14-5-3-4-6-15(14)23-18(16)17(21)12-7-9-13(22-2)10-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
InChI Key
NQZBUYPGHZTWIR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NPD8733 is an inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration. NPD8733 binds to valosin-containing protein (VCP)/p97.
inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2637-BULK:
SML2637-25MG:
SML2637-5MG:
SML2637-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kruthi Suvarna et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 2988-2996 (2019-01-06)
Carcinoma-associated fibroblasts are fibroblasts activated by surrounding cancer cells. Carcinoma-associated fibroblasts exhibit enhanced cell migration, which plays an important role in cancer metastasis. Previously, we demonstrated enhanced migration of NIH3T3 fibroblasts when they were cultured in the presence of MCF7