スキップする
SML2001
GSK′843
≥98% (HPLC)
別名:
3-(5-Benzothiazolyl)-7-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-thieno[3,2-c]pyridin-4-amine, GSK 843, GSK-843, GSK843
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,500
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥56,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H15N5S2
CAS番号:
分子量:
377.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥17,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1)cc(cc2)c3c4c([s]c3)c(cnc4N)c5[n](nc(c5)C)C
InChI key
BPKSNNJTKPIZKR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent ATP-competitive RIP3 (RIPK3) kinase inhibitor that suppresses necrosis induction in both human and murine cell cultures.
GSK′843 is a potent ATP-competitive RIP3 (RIPK3) kinase inhibitor (IC50 = 6.5 nM) with much reduced or little affinity toward 262 other kinases (IC50 >1 μM against 10 μM ATP in competitive binding assay), including RIP5. GSK′843 effectively suppresses TNF/Z-VAD-FMK/IAP agonist treatment-induced necrosis induction in both human and murine cell cultures (EC50 ranges from <0.12 to 3 μM), while inducing apoptosis in the absence of caspase inhibitor as a result of caspase 8 activation via RHIM-driven recruitment to assemble a Casp8-FADD-cFLIP complex independent of pronecrotic kinase activities and MLKL.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML2721SML2376SML2745
GSK&#8242;843 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2001
GSK′843
GSK8612 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2721
GSK8612
GSK&#8242;963 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2376
GSK′963
GSK&#8242;481 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2745
GSK′481
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)