表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥49,800 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥124,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H17N5 · HCl
CAS番号:
分子量:
291.78
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc2nc(NCCN)c3ncc(C)n3c2c1
InChI
1S/C14H17N5.ClH/c1-9-3-4-11-12(7-9)19-10(2)8-17-14(19)13(18-11)16-6-5-15;/h3-4,7-8H,5-6,15H2,1-2H3,(H,16,18);1H
InChI key
MIDKPVLYXNLFGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
IKBキナ-ゼ(IKK)のアロステリック部位に結合するインヒビタ-です。
Features and Benefits
この化合物はBristol-Myers Squibbが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
この化合物は、遺伝子制御の研究にとって注目の製品です。こちらをクリックして、特徴のあるより多くの遺伝子制御製品をご覧ください。その他の研究領域の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)