Merck
SMB00416
Sigma-Aldrich
ゲンチオピクロシド
≥98% (HPLC)
別名:
(3S,4R)-4-エテニル-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-トリヒドロキシ-6-(ヒドロキシメチル)オキサン-2-イル]オキシ-4,6-ジヒドロ-3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-8-オン, (5R,6S)-5-エテニル-6-(-D-グルコピラノシルオキシ)-5,6-ジヒドロ-1H,3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-1-オン, (5R-トランス)-5-エテニル-6-(-D-グルコピラノシルオキシ)-5,6-ジヒドロ-1H,3H-ピラノ[3,4-c]ピラン-1-オン, NSC606402, ゲンチオピクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20O9
CAS番号:
分子量:
356.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Gentiana macrophylla Pall)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=C[C@H]1[C@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)OC=C3C(OCC=C31)=O
InChI
1S/C16H20O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2-3,6-7,10-13,15-20H,1,4-5H2/t7-,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
InChI Key
DUAGQYUORDTXOR-GPQRQXLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲンチオピクロシド(GPS)は、Gentiana rigescensの乾燥根由来のセコイリドイド配糖体です。
アプリケーション
ゲンチピクロシドは、ダイオードアレイ検出器を備えた高速液体クロマトグラフィー法(HPLC-DAD)を用いて6つのCaucasian Gentiansハーブサンプル中のイリドイド配糖体を定量するための標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ゲンチオピクロシドは、抗炎症作用、抗菌作用、肝臓保護作用を示すGentiana macrophylla Pall由来セコイリドイド配糖体の重要な有効成分です。ゲンチオピクロシドは、IL-1β誘発性の炎症反応から軟骨細胞を保護します。
ゲンチオピクロシドは強力な抗関節炎薬です。 酸化ストレスを改善し、炎症を軽減することにより(レフルノミドやメトトレキサートと併用すると、mRNA遺伝子と炎症性サイトカインを調節することにより)、関節炎ラットに対して肝保護効果を示します。 また、in vitroおよびin vivoモデルにおいて、アジュバント誘発性関節炎(AIA)の活性酸素種(ROS)-核因子-カッパB(NF-κB)-NOD様受容体タンパク質3(NLRP3)インフラマソーム軸を阻害することで有効性を示します。 ゲンチオピクロシドは、酵母に対してアンチエイジング特性を示し、寿命を延ばし、マイトファジーを誘導し、酸化ストレスを軽減します。 in vitroでβ-カテニン-BMPシグナル伝達を調節し、骨形成を促進することにより、骨粗鬆症を予防します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00416-25MG:
SMB00416-5MG:
SMB00416-VAR:
SMB00416-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Zhijie Wan et al.
Life sciences, 265, 118689-118689 (2020-11-02)
This study aimed to examine whether gentiopicroside (GPS) could exert hepatoprotective effects on leflunomide (LEF)- and/or methotrexate (MTX)-treated arthritic rats through anti-inflammatory and antioxidant pathways. We observed the external symptoms of joints, analysed serum indicators, measured haematological parameters and mRNA
Huaji Jiang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(23), 10825-10836 (2021-11-17)
Osteoporosis is characterized by increased bone fragility, and the drugs used at present to treat osteoporosis can cause adverse reactions. Gentiopicroside (GEN), a class of natural compounds with numerous biological activities such as anti-resorptive properties and protective effects against bone
Na Jia et al.
Journal of ethnopharmacology, 189, 1-9 (2016-05-18)
The flowers of Gentiana macrophylla have been usually applied to cure the joint inflammation and rheumatoid arthritis in Traditional Chinese Medicine. This work aimed to investigate the anti-rheumatoid arthritic effect and possible mechanism of iridoid glycosides from G. macrophylla (GMI)
Meiling Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 515-515 (2020-06-02)
Rheumatoid arthritis (RA) is among the most prevalent forms of autoimmunity. Gentiopicroside (Gent) is an iridoid glucoside derived from the Gentiana Macrophylla Pall which is used in traditional Chinese medicine to treat RA. The present study was designed to explore
Qian Liu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 9125752-9125752 (2020-08-25)
Gentiopicroside (GPS), an antiaging secoiridoid glycoside, was isolated from Gentiana rigescens Franch, a traditional Chinese medicine. It prolonged the replicative and chronological lifespans of yeast. Autophagy, especially mitophagy, and antioxidative stress were examined to clarify the mechanism of action of