Merck
SML1701
Sigma-Aldrich
BX430
≥98% (HPLC)
別名:
N-[2,6-Dibromo-4-(1-methylethyl)phenyl]-N′-(3-pyridinyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥11,730
25 MG
¥47,260
¥11,730
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥11,730
25 MG
¥47,260
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15Br2N3O
CAS番号:
分子量:
413.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥11,730
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC1=CC(C(C)C)=CC(Br)=C1NC(NC2=CC=CN=C2)=O
InChI
1S/C15H15Br2N3O/c1-9(2)10-6-12(16)14(13(17)7-10)20-15(21)19-11-4-3-5-18-8-11/h3-9H,1-2H3,(H2,19,20,21)
InChI Key
JFNKIJKRXKPQCC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BX430 is a selective noncompetitive allosteric antagonist of human P2X4 receptor channels.
BX430 is a selective noncompetitive allosteric antagonist of human P2X4 receptor channels. P2X4 receptors are highly expressed in the CNS, and have been studied as a therapeutic target for neuropathic pain and inflammation, and treatment of traumatic brain injury, cerebral ischemia, and spinal cord injury. BX430 is highly selective for human P2X4, with minimal activity towards other P2X subtypes, including P2X1–P2X3, P2X5, and P2X7. BX430 is also an antagonist of zebrafish P2X4 but has no effect on rat and mouse P2X4 receptors. BX430 has an IC50 value of 540 nM.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1701-25MG:
SML1701-BULK:
SML1701-VAR:
SML1701-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)