スキップする
P178
ピリドキサールリン酸-6-アゾ(ベンゼン-2,4-ジスルホン酸) 四ナトリウム塩 水和物
solid, ≥98% (HPLC)
別名:
4-[[4-ホルミル-5-ヒドロキシ-6-メチル-3-[(ホスホノオキシ)メチル]-2-ピリジニル]アゾ]-1,3-ベンゼンジスルホン酸 四ナトリウム塩, PPADS 四ナトリウム塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H10N3Na4O12PS2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
599.31 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
red to orange
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1nc(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(COP([O-])([O-])=O)c(C=O)c1O
InChI
1S/C14H14N3O12PS2.4Na.H2O/c1-7-13(19)9(5-18)10(6-29-30(20,21)22)14(15-7)17-16-11-3-2-8(31(23,24)25)4-12(11)32(26,27)28;;;;;/h2-5,19H,6H2,1H3,(H2,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b17-16+;;;;;
InChI key
JTTDHFFNVGHDLN-YDTRVRFHSA-J
Biochem/physiol Actions
接合前と接合後の両方の部位で応答を遮断する非選択的なP2プリン受容体アンタゴニスト。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のP2 Receptors: P2X Ion Channel Family(P2受容体:P2Xイオン・チャネル・ファミリー)およびP2 Receptors: P2Y G-Protein Family(P2受容体:P2Y G-タンパク質ファミリー)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
Disclaimer
光感受性
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N7505N163093219
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LPAR4(2846), LTB4R(1241), P2RX1(5023), P2RY1(5028), P2RY10(27334), P2RY11(5032), P2RY12(64805), P2RY13(53829), P2RY14(9934), P2RY2(5029), P2RY4(5030), P2RY5(10161), P2RY6(5031), P2RY8(286530)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)