Merck
SML0617
Sigma-Aldrich
A-804598
≥98% (HPLC)
別名:
N-Cyano-N′′-[(1S)-1-phenylethyl]-N′-5-quinolinyl-guanidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N5
CAS番号:
分子量:
315.37
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H17N5/c1-14(15-7-3-2-4-8-15)23-19(22-13-20)24-18-11-5-10-17-16(18)9-6-12-21-17/h2-12,14H,1H3,(H2,22,23,24)/t14-/m0/s1
InChI Key
PQYCRDPLPKGSME-AWEZNQCLSA-N
生物化学的/生理学的作用
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist. In competition assays, the IC50s for human, rat and mouse channels are 11, 10 and 9 nM, respectively.
特徴および利点
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0617-25MG:
SML0617-VAR:
SML0617-BULK:
SML0617-IP:
SML0617-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.