Merck
SML1681
Sigma-Aldrich
Endosidin2
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-3-Fluoro-N′-(4-hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzylidene)benzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥22,500
25 MG
¥69,500
¥22,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥22,500
25 MG
¥69,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12FIN2O3
CAS番号:
分子量:
414.17
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥22,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC(C(N/N=C/C2=CC(OC)=C(O)C(I)=C2)=O)=CC=C1
InChI
1S/C15H12FIN2O3/c1-22-13-6-9(5-12(17)14(13)20)8-18-19-15(21)10-3-2-4-11(16)7-10/h2-8,20H,1H3,(H,19,21)/b18-8+
InChI Key
UIADDCURKKFTFW-QGMBQPNBSA-N
生物化学的/生理学的作用
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex (Kd = 253 μM for interaction with EXO70A1) and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells. Displays good aqueous stability. Endosidin2 has shown to disrupt the trafficking of proteins between the plasma membrane and endosome, which leads to enhanced trafficking to the vacuole for degradation. It is reported to inhibit the recycling of endocytosed transferrin to plasma membrane in HeLa cells, and can target multiple isoforms of EXO70 in mammals, resulting in misregulation of exocytosis.  
Endosidin2 is a cell-permeable benzylidene-benzohydrazide based compound that binds to the exocyst component of 70 kDa (EXO70) subunit of exocyst complex and reduces exocytosis and endosomal recycling in plant and mammalian cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML1681-25MG:4548174003886
SML1681-BULK:
SML1681-VAR:
SML1681-5MG:4548174003893
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)