Merck
SML1667
Sigma-Aldrich
Arformoterol tartrate
≥98% (HPLC)
別名:
N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-formamide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,000
25 MG
¥67,600
¥18,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,000
25 MG
¥67,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O4 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
494.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥18,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -26 to -32°, c = 1 in H2O
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](NC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(NC=O)=C1)CC2=CC=C(OC)C=C2.O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)O
InChI
1S/C19H24N2O4.C4H6O6/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,19+;1-,2-/m11/s1
InChI Key
FCSXYHUNDAXDRH-OKMNHOJOSA-N
生物化学的/生理学的作用
Arformoterol is the active isomer of formoterol.
Arformoterol is the active isomer of formoterol. Arformoterol is a selective β2-adrenergic receptor agonist, a long-acting beta adrenergic agonist (LABA). Arformoterol is a bronchodilator used clinically as an anti-asthmatic and for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1667-25MG:
SML1667-5MG:
SML1667-VAR:
SML1667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)