スキップする
F9552
フォルモテロール フマル酸塩 二水和物
>98% (HPLC), solid, β₂-Adrenoreceptor agonist.
別名:
(R*,R*)-N-[2-ヒドロキシ-5-[1-ヒドロキシ-2-[[2-(4-メトキシフェニル)-1-メチルエチル]アミノ]エチル]フェニル]ホルムアミド フマル酸塩, フォルモテロール ヘミフマル酸塩 一水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
在庫fromUnited States
¥60,900
50 mg
在庫fromUnited States
¥128,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2O4 · 0.5C4H4O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
420.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
¥60,900
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フォルモテロール フマル酸塩 二水和物, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
SMILES string
O.O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m00.../s1
InChI key
RATSWNOMCHFQGJ-TUYNVFRMSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
フォルモテロールフマル酸塩二水和物は以下の用途に使用されています:β2-アドレナリン受容体シグナル伝達が選択された遺伝子転写物のアップレギュレーションを誘導するのに十分であるか否かを判定するための
  • β2-アドレナリン作動薬
  • β2-アドレナリン受容体作動薬および長期気管支拡張薬
  • マウスの虚血再灌流障害(IRI)で腎機能を回復するβ2-アドレナリン受容体(β2AR)作動薬。
Biochem/physiol Actions
β2-アドレナリン受容体のアゴニストです。
フォルモテロールフマル酸塩二水和物は、喘息の治療にブデソニドとともに使用できます。
Features and Benefits
本化合物は、Novartisにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0372000B2185SML2483
description
>98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥93% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
assay
>98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: soluble 20 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
originator
Novartis
originator
-
originator
Teva
originator
-
color
white to off-white
color
-
color
white
color
white to beige
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F9552-10MG: + F9552-50MG: + F9552-VAR: + F9552-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
F9552-50MG04061833621882
F9552-10MG04061833621875