スキップする
S8692
スルプロストン
≥95% (HPLC), prostanoid receptor agonist, oil
別名:
(5Z,11α,13E,15R)--11,15-ジヒドロキシ-9-オキソ-16-フェノキシ-17,18,19,20-テトラノルプロスタ-5,13-ジエン酸メタンスルホンアミド, CP-34089, SHB-286, ZK-57671
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
在庫from市川市大町368
¥25,200
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥106,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H31NO7S
CAS番号:
分子量:
465.56
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
262-173-0
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
¥25,200
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
スルプロストン, ≥95% (HPLC), oil
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow-brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)NC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1[C@@H](\C=C\[C@@H](O)COc2ccccc2)[C@H](O)CC1=O
InChI
1S/C23H31NO7S/c1-32(29,30)24-23(28)12-8-3-2-7-11-19-20(22(27)15-21(19)26)14-13-17(25)16-31-18-9-5-4-6-10-18/h2,4-7,9-10,13-14,17,19-20,22,25,27H,3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,28)/b7-2-,14-13+/t17-,19-,20-,22-/m1/s1
InChI key
UQZVCDCIMBLVNR-TWYODKAFSA-N
Application
ヒト軟骨細胞3およびマウス副腎クロム親和性細胞4は、PGE2の生物学的効果の研究のためにスルプロストンで処理されます。
Biochem/physiol Actions
EP3プロスタノイドレセプタ-の選択的アゴニストです。
スルプロストンは、プロスタグランジンE2(PGE2)1の類縁体であり、Rhoの活性化に関連したメカニズムによって、ラット腎臓内骨髄由来細胞のバソプレシン誘導性の抗利尿作用に拮抗します2。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
S8692-VAR: + S8692-BULK: + S8692-1MG: + S8692-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)