Merck
SML1584
Sigma-Aldrich
CMPPE
≥95% (HPLC)
別名:
2-[1-[2-(4-Chlorophenyl)-5-methylpyrazol[1,5-a]pyrimidin-7-yl]-2-piperidinyl]ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥47,430
¥47,430
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥47,430
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23ClN4O
CAS番号:
分子量:
370.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥47,430
出荷予定日2025年4月10日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NN(C(N3C(CCO)CCCC3)=CC(C)=N4)C4=C2
InChI
1S/C20H23ClN4O/c1-14-12-20(24-10-3-2-4-17(24)9-11-26)25-19(22-14)13-18(23-25)15-5-7-16(21)8-6-15/h5-8,12-13,17,26H,2-4,9-11H2,1H3
InChI Key
TZWSGOPCLUTFBZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CMPPE is a GABAB receptor positive allosteric modulator (PAM).
CMPPE is a GABAB receptor positive allosteric modulator (PAM). GABAB receptor positive allosteric modulators have potential for treatment of many neuro-psychiatric disorders as well as drug dependence and seizures. The receptor is a GPCR expressed throughout the CNS; it acts as both an auto-receptor and heteroreceptor to mudulate GABA release and regulate K+ channels and Ca++ channels. CMPPE has the highest hypoactivity/anticonvulsant ratio.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1584-5MG:
SML1584-VAR:
SML1584-25MG:
SML1584-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)