SML0190
ML133 塩酸塩
≥95% (HPLC)
別名:
1-(4-メトキシフェニル)-N-(ナフタレン-1-イルメチル)メタンアミン 塩酸塩, CID 781301 塩酸塩, N-(4-メトキシベンジル)-1-(ナフタレン-1-イル)メタンアミン 塩酸塩, SID 85281105 塩酸塩, VU0404943-1 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CNCc2cccc3ccccc23)cc1
InChI
1S/C19H19NO.ClH/c1-21-18-11-9-15(10-12-18)13-20-14-17-7-4-6-16-5-2-3-8-19(16)17;/h2-12,20H,13-14H2,1H3;1H
InChI Key
NGQIBUUFXDPHKT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0190-5MG:
SML0190-VAR:
SML0190-25MG:
SML0190-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.