Unfortunately, a GMP version of this item is not currently offered. This is the only Cyclosporin H product available at this time.
おすすめの製品
由来生物
Tolypocladium inflatum
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -100 to -115°, c = 0.5 in methanol
保管条件
desiccated
protect from light
色
white to beige
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1([C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N(C(C(=O)N[C@H](C(=O)N(CC(=O)N([C@H](C1=O)CC(C)C)C)C)CC)[C@H](O)[C@@H](C\C=C\C)C)C)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C
InChI
1S/C63H113N11O12/c1-26-28-29-41(15)53(76)52-56(79)66-44(27-2)58(81)67(18)34-49(75)68(19)46(31-36(5)6)60(83)72(23)50(39(11)12)62(85)69(20)45(30-35(3)4)55(78)64-42(16)54(77)65-43(17)57(80)70(21)47(32-37(7)8)59(82)71(22)48(33-38(9)10)61(84)73(24)51(40(13)14)63(86)74(52)25/h26,28,35-48,50-53,76H,27,29-34H2,1-25H3,(H,64,78)(H,65,77)(H,66,79)/b28-26+/t41-,42+,43-,44+,45+,46+,47+,48+,50-,51+,52?,53-/m1/s1
InChI Key
BQQHPBPTWWXRMU-SXHXJWHLSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1575-BULK:
SML1575-1MG:
SML1575-VAR:
SML1575-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
シクロスポリンHのGMPグレードはありますか?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
È possibile avere il datasheet del prodotto?
1 回答-
This product is not tested for use in any specific application and does not include a protocol. It may be helpful to review the Peer Reviewed Papers section of the product page.