product name
Cyclosporin A, Ready Made Solution, 1 mg/mL in DMSO
形状
DMSO solution
品質水準
保管条件
protect from light
濃度
1 mg/mL in DMSO
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+
InChI Key
PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQESA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
An extensive list of references has been reported, including a comprehensive review of analytical properties.
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML1018-VAR:
SML1018-BULK:
SML1018-1ML:
SML1018-1ML-PW:
試験成績書(COA)