安全性情報
SML3059
Sigma-Aldrich
Lacosamide
≥98% (HPLC)
別名:
(2R)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, ADD 243037, ADD-243037, ADD243037, Erlosamide, LCM, SPM-927, SPM927
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O3
CAS番号:
分子量:
250.29
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 13 to 18° (C=0.5g/100mL, MeOH)
薬剤管理
USDEA Schedule V
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
InChI Key
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
生物化学的/生理学的作用
Lacosamide is an orally active anticonvulsant that blocks voltage-gated sodium channels (VGSCs) selectively in their inactivated state (IC50 = 16 μM/Nav1.8, 182 μM/Nav1.7, 415 μM/Nav1.3) over resting state by enhancing slow inactivation. In addition to in vivo anticonvulsant activity (ED50 = 4.5 mg/kg in mice via i.p., 3.9 mg/kg in rats via p.o. by maximal electroshock seizure test), lacosamide also shows therapeutic efficacy in various pain models (10-30 mg/kg in rats via i.p.).
Orally active anticonvulsant that blocks voltage-gated sodium channels (VGSCs) selectively in inactivated over resting state by enhancing slow inactivation.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3059-SMPL:
SML3059-VAR:
SML3059-BULK:
SML3059-5MG:
SML3059-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)