APIファミリー
alclometasone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O([C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)[C@H](C2)O)C[C@H]1C)C)C(=O)COC(=O)CC)C(=O)CC
InChI
1S/C28H38O7/c1-6-23(32)34-15-22(31)28(35-24(33)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-26(17,4)25(19)21(30)14-27(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,25,30H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19+,20+,21+,25-,26+,27+,28+/m1/s1
InChI Key
MOBDTSZFGVHTSP-FSFJKGNNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
Jan Code
1012746-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ