Merck
SML1414
Sigma-Aldrich
Liproxstatin-1
>98% (HPLC), powder, ferroptosis inhibitor
別名:
N-[(3-クロロフェニル)メチル]-スピロ[ピペリジン-4,2'(1'H)-キノクサリン]-3'-アミン, N-[(3-クロロフェニル)メチル]スピロ[4H-キノクサリン-3,4'-ピペリジン]-2-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥21,400
25 MG
¥88,400
¥21,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥21,400
25 MG
¥88,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21ClN4
CAS番号:
分子量:
340.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥21,400
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Liproxstatin-1, >98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
InChI
1S/C19H21ClN4/c20-15-5-3-4-14(12-15)13-22-18-19(8-10-21-11-9-19)24-17-7-2-1-6-16(17)23-18/h1-7,12,21,24H,8-11,13H2,(H,22,23)
InChI Key
YAFQFNOUYXZVPZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Liproxstatin-1 は細胞生死判別試験において細胞死防止剤として、また脂質過酸化反応の測定に用いられています。[1]
生物化学的/生理学的作用
Liproxstatin-1 は、フェロトーシス(脂質活性酸素種(ROS)の鉄依存的集積によって特徴付けられる非アポトーシス性細胞死)の強力な阻害剤です。Liproxstatin-1 はヒト細胞およびマウスの虚血再灌流組織損傷モデル中でのフェロトーシスを抑制します。グルタチオンペルオキシダーゼ 4(Gpx4)をノックアウトするとフェロトーシスにより細胞死が起こることが示されています。Liproxstatin-1 は Gpx4 ノックアウトマウスでフェロトーシスを抑制することができました。
Liproxstatin-1 はフェロトーシスの強力な阻害剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1414-5MG:
SML1414-25MG:
SML1414-BULK:
SML1414-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
NSCI ≥97% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
N1413
NSCI
PD 146176 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P4620
PD 146176
Cu-ATSM ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0769
Cu-ATSM
Z-VAD-FMK solid
Sigma-Aldrich
V116
Z-VAD-FMK
vibrant-m
Y0001937
Desferrioxamine B
Selenium utilization by GPX4 is required to prevent hydroperoxide-induced ferroptosis.
Ingold I, et al.
Cell, 172(3), 409-422 (2018)
Wen-Hsuan Yang et al.
Molecular cancer research : MCR, 18(1), 79-90 (2019-10-24)
Ovarian cancer is the deadliest gynecologic cancer. Despite recent advances, clinical outcomes remain poor, necessitating novel therapeutic approaches. To investigate metabolic susceptibility, we performed nutrigenetic screens on a panel of clear cell and serous ovarian cancer cells and identified cystine
Yilei Zhang et al.
Nature cell biology, 20(10), 1181-1192 (2018-09-12)
The roles and regulatory mechanisms of ferroptosis (a non-apoptotic form of cell death) in cancer remain unclear. The tumour suppressor BRCA1-associated protein 1 (BAP1) encodes a nuclear deubiquitinating enzyme to reduce histone 2A ubiquitination (H2Aub) on chromatin. Here, integrated transcriptomic
Ji-Yoon Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(51), 32433-32442 (2020-12-09)
Ferroptosis is an iron-dependent regulated necrosis mediated by lipid peroxidation. Cancer cells survive under metabolic stress conditions by altering lipid metabolism, which may alter their sensitivity to ferroptosis. However, the association between lipid metabolism and ferroptosis is not completely understood.
Alejandra M Martinez et al.
FEBS open bio, 9(4), 582-593 (2019-04-16)
Ferroptosis is a form of regulated cell death that is driven by lethal accumulation of lipid peroxides upon inhibition of glutathione peroxidase 4 (GPx4). Deletion of the Gpx4 gene in mice revealed that neurons are sensitive to ferroptosis in vivo. However