Merck
SML1337
Sigma-Aldrich
NQ301
≥98% (HPLC)
別名:
2-Chloro-3-(4-acetophenyl)-amino-1,4-naphthoquinone, 2-[(4-Acetylphenyl)amino]-3-chloro-1,4-naphthalenedione, Compound 211, NQ 301
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,300
25 MG
¥40,100
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,300
25 MG
¥40,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H19N3O · HBr
CAS番号:
分子量:
434.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥17,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, faint red to dark red
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C(Cl)=C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C18H12ClNO3/c1-10(21)11-6-8-12(9-7-11)20-16-15(19)17(22)13-4-2-3-5-14(13)18(16)23/h2-9,20H,1H3
InChI Key
LSQZKIQSQHZVQS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NQ301 is an antithrombotic agent. Recent study shows that NQ301 (Compound 211) is a highly potent, selective, non-competitive allosteric inhibitor of CD45 that selectively inhibits dephosphorylation of substrate Lck pY-505 versus Lck pY-393. NQ301 prevents T cell receptor-mediated activation of Lck, Zap-70 and MAPK, and IL-2 production in primary T-cells. NQ301 exhibits immunosuppressive activity in mice.
NQ301 is an antithrombotic agent; antiplatelet; highly potent, selective non-competitive allosteric inhibitor of CD45.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1337-5MG:
SML1337-BULK:
SML1337-VAR:
SML1337-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)