Merck
B6060
Sigma-Aldrich
BVT.948
≥98% (HPLC), solid
別名:
4-Hydroxy-3,3-dimethyl-2H-benzo[g]indole-2,5(3H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥24,700
¥24,700
出荷予定日2025年5月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥24,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11NO3
CAS番号:
分子量:
241.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥24,700
出荷予定日2025年5月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
protect from light
under inert gas
red
溶解性
DMSO: 18 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C(=O)N=C2c3ccccc3C(=O)C(O)=C12
InChI
1S/C14H11NO3/c1-14(2)9-10(15-13(14)18)7-5-3-4-6-8(7)11(16)12(9)17/h3-6,17H,1-2H3
InChI Key
BAQXWJQSUXZVIP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BVT.948 is a non-competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatase (PTP). Enhances insulin signaling in cells and inhibits several cytochrome P450 isoforms in vitro.
特徴および利点
BVT.948 is a non-competitive inhibitor of protein tyrosine phosphatase (PTP). Enhances insulin signaling in cells and inhibits several cytochrome P450 isoforms in vitro. Works through a different mechanism then the other PTP inhibitors. BVT.948 was able to enhance insulin signaling in cells, although it did not increase tyrosine phosphorylation globally. Furthermore, the compound was active in vivo, enhancing insulin tolerance tests in ob/ob mice, therefore apparently enhancing insulin sensitivity. BVT.948 was able to inhibit several other PTPs tested and also was efficient at inhibiting several cytochrome P450 isoforms in vitro.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B6060-5MG:
B6060-VAR:
B6060-BULK:
B6060-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomasz Warzecha et al.
The plant pathology journal, 35(2), 112-124 (2019-04-23)
Barley worldwide is affected seriously by Fusarium seedling blight (FSB) and Fusarium head blight (FHB) diseases caused by the Fusarium species. The objective of this study was to facilitate the resistance of hulled and hull-less barley at different growth stages