Merck
PZ0198
Sigma-Aldrich
Prinomastat hydrochloride
≥95% (HPLC)
別名:
(S)-2,2-Dimethyl-4-((p-(4-pyridyloxy)phenyl)sulfonyl)-3-thiomorpholinecarbohydroxamic acid hydrochloride, AG 3340 hydrochloride, AG-3340 hydrochloride, AG3340 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥20,200
25 MG
¥80,700
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥20,200
25 MG
¥80,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21N3O5S2 · HCl
CAS番号:
分子量:
459.97
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CC1(C)SCCN([C@H]1C(=O)NO)S(=O)(=O)c2ccc(Oc3ccncc3)cc2
InChI
1S/C18H21N3O5S2.ClH/c1-18(2)16(17(22)20-23)21(11-12-27-18)28(24,25)15-5-3-13(4-6-15)26-14-7-9-19-10-8-14;/h3-10,16,23H,11-12H2,1-2H3,(H,20,22);1H/t16-;/m0./s1
InChI Key
UQGWXXLNXBRNBU-NTISSMGPSA-N
詳細
Prinomastat comprises hydroxamic acid group and chelates with zinc ion.[1]
アプリケーション
Prinomastat hydrochloride has been used as an antagonist for metalloproteinases (MMPs) in Crotalus atrox venom samples[2] and mouse embryo cultures.[3] It may be used as a MMP-2 inhibitor in HepG2 cells.[4]
生物化学的/生理学的作用
Prinomastat is a matrix metalloprotease (MMP) inhibitor with selectivity for MMPs 2, 3, 9, 13, and 14. Inhibition of these MMPs has been postulated to block tumor invasion and metastasis. It is extremely potent at MMP-3 and MMP-2 with IC50s, 30 pM & 50 pM, respectively.
Prinomastat is a matrix metalloprotease (MMP) inhibitor.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0198-BULK:
PZ0198-VAR:
PZ0198-5MG:
PZ0198-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)