安全性情報
SML1244
Sigma-Aldrich
エフィナコナゾール
≥98% (HPLC)
別名:
(αR,βR)-, α-(2,4-ジフルオロフェニル)-β-メチル-4-メチレン-α-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)-1-ピペリジンエタノール, (2R,3R)-2-(2,4-ジフルオロフェニル)-3-(4-メチレンピペリジン-1-イル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ブタン-2-オール, KP-103
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥23,100
50 MG
¥93,200
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥23,100
50 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22F2N4O
CAS番号:
分子量:
348.39
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -85 to -95°, c = 1 in chloroform
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@H](N3CCC(=C)CC3)C)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1
InChI Key
NFEZZTICAUWDHU-RDTXWAMCSA-N
アプリケーション
エフィナコナゾールは、下記として使用されています:
  • Trichophyton rubrumおよびTrichophyton interdigitaleに対する影響を決定するために、外用抗爪真菌症薬として[1]
  • 爪可溶化液への浸透性を検討するために、抗真菌薬として[2]
  • Candida africanaおよびCandida dubliniensisに対する影響を検討するために、抗真菌薬として[3]
生物化学的/生理学的作用
エフィナコナゾールは、Trichophyton mentagrophytesTrichophyton rubrum、およびCandida albicansなどの病原体に対して活性を示します。爪および皮膚のカンジダ症を引き起こすCandida種に対して有効です。エフィナコナゾールは、癜風を引き起こすMalassezia種に対しても有効です。[4]
エフィナコナゾールは、爪水虫(爪真菌症)の治療のために臨床承認されたトリアゾール系抗真菌薬です。ラノステロールからエルゴステロールに至るステロール生合成経路の酵素であるチトクロームP45014α-デメチラーゼの阻害によりステロール生合成を阻害します。エフィナコナゾールは爪への浸透性が優れているため、他の局所薬よりも効果的で、爪水虫の経口薬と同程度に効果的です。
トリアゾール系抗真菌剤;ステロール生合成の阻害剤
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1244-10MG:
SML1244-VAR:
SML1244-50MG:
SML1244-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gholamreza Shokoohi et al.
Mycoses, 64(7), 771-779 (2021-04-04)
Vulvovaginal candidiasis (VVC) is a common and debilitating long-term illness affecting million women worldwide. This disease is caused mainly by Candida albicans and a lesser extent by other species, including the two phylogenetically closely related pathogens Candida africana and Candida
William J Jo Siu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(4), 1610-1616 (2013-01-16)
Onychomycosis is a common fungal nail infection in adults that is difficult to treat. The in vitro antifungal activity of efinaconazole, a novel triazole antifungal, was evaluated in recent clinical isolates of Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, and Candida albicans, common
Keita Sugiura et al.
Journal of fungi (Basel, Switzerland), 7(3) (2021-04-04)
To evaluate the combination effects of anti-onychomycosis drugs, the minimum inhibitory concentrations of topical (efinaconazole, luliconazole, and tavaborole) and oral (itraconazole and terbinafine) drugs for Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale (8 each, with a total of 16 strains) were determined
Heather Davies-Strickleton et al.
PloS one, 15(2), e0229414-e0229414 (2020-02-29)
Onychomycosis, or fungal nail infection, is a common fungal infection largely caused by dermatophyte fungi, such as Trichophyton rubrum or Trichophyton mentagrophytes, which affects a significant number of people. Treatment is either through oral antifungal medicines, which are efficacious but