安全性情報
SML1174
Sigma-Aldrich
ML120B
≥98% (HPLC)
別名:
MLN120B, N-(6-Chloro-7-methoxy-9H-pyrido[3,4-b]indol-8-yl)-2-methyl-3-pyridinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥22,190
¥22,190
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥22,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15ClN4O2
CAS番号:
分子量:
366.80
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥22,190
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cc2c([nH]c4c2ccnc4)c(c1OC)NC(=O)c3c(nccc3)C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-10-11(4-3-6-22-10)19(25)24-17-16-13(8-14(20)18(17)26-2)12-5-7-21-9-15(12)23-16/h3-9,23H,1-2H3,(H,24,25)
InChI Key
ZNOLRTPMNMPLHY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2 (IC50 = 60 nM). ML120B is orally bioavailable, and inhibits paw swelling, bone and cartilage degradation, and weight loss in rat adjuvant-induced arthritis.
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1174-5MG:
SML1174-25MG:
SML1174-BULK:
SML1174-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pengfei Wang et al.
Aging, 11(18), 7402-7415 (2019-09-27)
Chemokines play a key role in post-traumatic inflammation and secondary injury after spinal cord injury (SCI). CCL28, the chemokine CC-chemokine ligand 28, is involved in the epithelial and mucosal immunity. However, whether CCL28 participates in the physiopathologic processes after SCI