スキップする
SML3370
BI605906
≥98% (HPLC)
別名:
3-Amino-4-(1,1-difluoro-propyl)-6-(4-methanesulfonyl-piperidin-1-yl)-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid amide, 3-Amino-4-(1,1-difluoropropyl)-6-[4-(methylsulfonyl)-1-piperidinyl]-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide, BI 605906, BI-605906
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H22F2N4O3S2
CAS番号:
分子量:
432.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to very dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(F)(C1=C2C(SC(C(N)=O)=C2N)=NC(N3CCC(CC3)S(C)(=O)=O)=C1)F
InChI
1S/C17H22F2N4O3S2/c1-3-17(18,19)10-8-11(23-6-4-9(5-7-23)28(2,25)26)22-16-12(10)13(20)14(27-16)15(21)24/h8-9H,3-7,20H2,1-2H3,(H2,21,24)
InChI key
IYHHRZBKXXKDDY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BI605906 is a selective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor (IC50 = 380 nM, [ATP] = 0.1 mM) with no potency toward 100 other kinases, including IKKα, IKKε, TBK1, and IGF1R (IC50 ≥7.6 µM). BI605906 (10 µM) effectively blocks IKK-β-dependent phosphorylation of IKKε and TBK1 in IKKα-/- MEFs upon IL-1α (5 ng/mL) induction.
Sective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor with no potency toward 100 other kinases, including IKKα, IKKε, TBK1, and IGF1R.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1392SML3539SML3322
BI605906 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3370
BI605906
FDI-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1392
FDI-6
MS177 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3539
MS177
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder (flocculent)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, White to very dark gray
color
white to beige
color
white to beige
color
, White to very dark grey
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML3370-25MG: + SML3370-BULK: + SML3370-VAR: + SML3370-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)