安全性情報
SML0818
Sigma-Aldrich
A-841720
≥98% (HPLC)
別名:
9-(Dimethylamino)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-pyrido[3′,2′:4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥59,400
¥59,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥59,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21N5OS
CAS番号:
分子量:
343.45
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥59,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c2nccc(c2c3nc[n]([c](c31)=O)N4CCCCCC4)N(C)C
InChI
1S/C17H21N5OS/c1-20(2)12-7-8-18-16-13(12)14-15(24-16)17(23)22(11-19-14)21-9-5-3-4-6-10-21/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
InChI Key
GYWGXEGOXODOQU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist that displays greater than 30-fold selectivity over another Group I metabotopic glutamate receptor, mGluR5. The compound has potent analgesic properties, and can also diminish motor and cognitive activity.
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist.
特徴および利点
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0818-BULK:
SML0818-25MG:
SML0818-VAR:
SML0818-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、Gタンパク質ファミリーグルタミン酸受容体に関連した多数の製品をご用意しています。