Merck
SML0710
Sigma-Aldrich
DDRI-18
≥98% (HPLC)
別名:
3,3′-[6,6′-bi-1H-Benzimidazole]-2,2′-diylbis-benzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,800
¥15,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20N6
CAS番号:
分子量:
416.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=CC=CC(C(N2)=NC(C=C3)=C2C=C3C4=CC5=C(C=C4)N=C(N5)C6=CC(N)=CC=C6)=C1
InChI
1S/C26H20N6/c27-19-5-1-3-17(11-19)25-29-21-9-7-15(13-23(21)31-25)16-8-10-22-24(14-16)32-26(30-22)18-4-2-6-20(28)12-18/h1-14H,27-28H2,(H,29,31)(H,30,32)
InChI Key
QROWVLFOWUYBIG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair following double strand DNA breaks induced by ionizing radiation, and enhances the effects of DNA-damaging cancer drugs like etoposide, camptothecin and doxorubicin.
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0710-25MG:
SML0710-VAR:
SML0710-BULK:
SML0710-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)